Merck
BDPH9BCD37A6
Bide Pharmatech
(4-Methylpiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Synonim(y):
(4-methyl-4-piperidinyl)methanol hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.66
MDL number:
Produkt BDPH9BCD37A6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(6-9)2-4-8-5-3-7;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H
Inchi Key
JCMZRDULDUYEAQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)