Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD3945

Bide Pharmatech

2-Hydrazinyl-4-iodopyridine

Synonim(y):

2-hydrazino-4-iodopyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H6N3I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3945 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H6IN3/c6-4-1-2-8-5(3-4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9)

Inchi Key

WXDVSPXAYBJQRN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Hydrazinyl-4-iodopyridine




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów