Merck
BDPH9BCD3A66
Bide Pharmatech
4-Cyano-5-methoxynicotinic acid
Synonim(y):
4-cyano-5-methoxynicotinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3A66 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c1-13-7-4-10-3-6(8(11)12)5(7)2-9/h3-4H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
DCVFYMUUCDPMIX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Cyano-5-methoxynicotinic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)