Merck
BDPH9BCD3B2D
Bide Pharmatech
2-(Thiophen-2-yl)pyridine
Synonim(y):
2-(2-thienyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H7N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3B2D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H7NS/c1-2-6-10-8(4-1)9-5-3-7-11-9/h1-7H
Inchi Key
QLPKTAFPRRIFQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Thiophen-2-yl)pyridine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)