Merck
BDPH9BCD3FC9
Bide Pharmatech
1,3-Dimesitylimidazolium-2-carboxylate
Synonim(y):
1,3-dimesityl-1H-imidazol-3-ium-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H24O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.44
MDL number:
Produkt BDPH9BCD3FC9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C22H24N2O2/c1-13-9-15(3)19(16(4)10-13)23-7-8-24(21(23)22(25)26)20-17(5)11-14(2)12-18(20)6/h7-12H,1-6H3
Inchi Key
NEHHJWFJQYAIPS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)