Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD4215

Bide Pharmatech

4-Amino-5-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile

Synonim(y):

4-amino-5-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5O1N2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4215 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5F3N2O/c9-8(10,11)5-2-6(13)7(14)1-4(5)3-12/h1-2,14H,13H2

Inchi Key

GCZQFHANUVAPCO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów