Merck
BDPH9BCD43B0
Bide Pharmatech
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Synonim(y):
(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.17
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-5-6(3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Inchi Key
MIAQYVFWXDEYAK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)