Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD442F

Bide Pharmatech

Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate

Synonim(y):

methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O2Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCD442F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6ClFO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,1H3

Inchi Key

YZDLPZNWBRBZMZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów