Przejdź do
BDPH9BCD4508
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-formylpyridin-4-yl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl 3-formyl-4-pyridinylcarbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-4-5-12-6-8(9)7-14/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
Inchi Key
UFWCFTNUYXZYKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)