Merck
BDPH9BCD45D4
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-(piperidin-4-yloxy)propyl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl 3-(4-piperidinyloxy)propylcarbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H26O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.36
MDL number:
Produkt BDPH9BCD45D4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H26N2O3/c1-13(2,3)18-12(16)15-7-4-10-17-11-5-8-14-9-6-11/h11,14H,4-10H2,1-3H3,(H,15,16)
Inchi Key
DZQUGCQCUZQUBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)