Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD46C4

Bide Pharmatech

2-Amino-N-cyclopropylethane-1-sulfonamide

Synonim(y):

2-amino-N-cyclopropylethanesulfonamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H12O2N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD46C4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H12N2O2S/c6-3-4-10(8,9)7-5-1-2-5/h5,7H,1-4,6H2

Inchi Key

OCBRNYFPRWGYMS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów