Merck
BDPH9BCD475C
Bide Pharmatech
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Synonim(y):
2-chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H2N1Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.55
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-7-4(3-11)5(9)1-2-6(7)10/h1-2H
Inchi Key
AREWFYUZFHLWNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)