Merck
BDPH9BCD4B47
Bide Pharmatech
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-yl acetate
Synonim(y):
4-hydroxy-4-methylpentan-2-yl acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4B47 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H16O3/c1-6(11-7(2)9)5-8(3,4)10/h6,10H,5H2,1-4H3
Inchi Key
ACIKODFUQPBGQZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)