Merck
BDPH9BCD4B7C
Bide Pharmatech
3-Fluoro-5-methylpyridine
Synonim(y):
3-fluoro-5-methylpyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.12
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-6(7)4-8-3-5/h2-4H,1H3
Inchi Key
CKQXPRSCSFUGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-5-methylpyridine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)