Merck
BDPH9BCD4CE1
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylic acid
Synonim(y):
3-chloro-4-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-6-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD4CE1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O2/c1-3-2-4(8(13)14)10-7-5(3)6(9)11-12-7/h2H,1H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
Inchi Key
VWPGAFUJTBZLPL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)