Merck
BDPH9BCD4E08
Bide Pharmatech
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
Synonim(y):
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4E08 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-2-4-9-5-7-8-6(9)3-1/h1-5H
Inchi Key
AYSYSOQSKKDJJY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)