Merck
BDPH9BCD4F36
Bide Pharmatech
8-Chloroquinolin-6-ol
Synonim(y):
8-chloro-6-quinolinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.61
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-8-5-7(12)4-6-2-1-3-11-9(6)8/h1-5,12H
Inchi Key
NSFZSTFINAEFAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off-white to gray to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Chloroquinolin-6-ol
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)