Przejdź do
BDPH9BCD4F45
Bide Pharmatech
2,3,5,6-Tetrahydrobenzo[b][1,4,7]trioxonin-9-amine
Synonim(y):
2,3,5,6-tetrahydro-1,4,7-benzotrioxonin-9-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD4F45 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c11-8-1-2-9-10(7-8)14-6-4-12-3-5-13-9/h1-2,7H,3-6,11H2
Inchi Key
OOIADRPMMIAFGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)