Przejdź do
BDPH9BCD5008
Bide Pharmatech
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
Synonim(y):
N-cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O2N1S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-7-1-5-9(6-2-7)14(12,13)11-8-3-4-8/h1-2,5-6,8,11H,3-4H2
Inchi Key
QXHJRYPFPZGNNV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)