Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5025

Bide Pharmatech

4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline

Synonim(y):

4-ethynyl-2,6-difluoroaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H5N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5025 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H5F2N/c1-2-5-3-6(9)8(11)7(10)4-5/h1,3-4H,11H2

Inchi Key

QGXKGXSOQYMBCK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Ethynyl-2,6-difluoroaniline



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów