Merck
BDPH9BCD53F3
Bide Pharmatech
Dodecyl alcoho
Synonim(y):
1-dodecanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H26O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.34
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Inchi Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyl alcoho
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)