Merck
BDPH9BCD571A
Bide Pharmatech
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid
Synonim(y):
2-chloro-3,4-difluorobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O2Cl1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.55
MDL number:
Produkt BDPH9BCD571A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O2/c8-5-3(7(11)12)1-2-4(9)6(5)10/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
OXEOUORGNJUNFN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)