Przejdź do
BDPH9BCD5788
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methylpyridin-2-ol
Synonim(y):
6-bromo-4-methylpyridin-2-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O1N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.02
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)8-6(9)3-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
TYGHHXCOTIUZQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-4-methylpyridin-2-ol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)