Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD57C9

Bide Pharmatech

5,6-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole

Synonim(y):

5,6-dimethyl-1H-benzimidazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD57C9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)

Inchi Key

LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Reddish yellow

Melting Point

202-205°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 5,6-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów