Merck
BDPH9BCD598B
Bide Pharmatech
N-(2,3-Dichlorobenzyl)-N-(4-phenoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylamide
Synonim(y):
N-[(2,3-dichlorophenyl)methyl]-N-[4-(phenylideneoxy)-3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H16O2N1Cl2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCD598B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C23H16Cl2F3NO2/c1-2-21(30)29(14-15-7-6-10-19(24)22(15)25)16-11-12-20(18(13-16)23(26,27)28)31-17-8-4-3-5-9-17/h2-13H,1,14H2
Inchi Key
LTDXUNCJQPHZOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)