Merck
BDPH9BCD5ABF
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Synonim(y):
2-bromo-6-(methylsulfanyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6N1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.09
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
CWFMGEWBDIDVPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)