Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5C17

Bide Pharmatech

3-(Bromomethyl)-5-methylbenzoic acid

Synonim(y):

3-(bromomethyl)-5-methylbenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H9O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5C17 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H9BrO2/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)

Inchi Key

FLWFVSJRNILHSF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów