Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5C1E

Bide Pharmatech

(1-(3-Chlorophenyl)cyclopentyl)methanamine

Synonim(y):

[1-(3-chlorophenyl)cyclopentyl]methanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H16N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.72
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5C1E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H16ClN/c13-11-5-3-4-10(8-11)12(9-14)6-1-2-7-12/h3-5,8H,1-2,6-7,9,14H2

Inchi Key

RUCYJFAAKGHQNI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów