Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD5DD6

Bide Pharmatech

(2-Cyclopropylthiazol-4-yl)methanol

Synonim(y):

(2-cyclopropyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H9O1N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5DD6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H9NOS/c9-3-6-4-10-7(8-6)5-1-2-5/h4-5,9H,1-3H2

Inchi Key

VKWKFTDGZIIVGT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów