Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD603D

Bide Pharmatech

1-((2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl)methyl)-1H-1,2,4-triazole methanesulfonate

Synonim(y):

1-{[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl}-1H-1,2,4-triazole methanesulfonate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H13O4N3S1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.32
MDL number:
Produkt BDPH9BCD603D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H9F2N3O.CH4O3S/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16;1-5(2,3)4/h1-3,6-7H,4-5H2;1H3,(H,2,3,4)

Inchi Key

NJBRNNOGZPVNNR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów