Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD60D3

Bide Pharmatech

2-Fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)aniline

Synonim(y):

2-fluoro-6-(1-pyrrolidinyl)aniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H13N2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCD60D3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H13FN2/c11-8-4-3-5-9(10(8)12)13-6-1-2-7-13/h3-5H,1-2,6-7,12H2

Inchi Key

KVQQZPSWPXPGFE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów