Merck
BDPH9BCD668F
Bide Pharmatech
2,5-Bis(allyloxy)terephthalic acid
Synonim(y):
2,5-bis(allyloxy)terephthalic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD668F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H14O6/c1-3-5-19-11-7-10(14(17)18)12(20-6-4-2)8-9(11)13(15)16/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2,(H,15,16)(H,17,18)
Inchi Key
XQJAVEMHUDLYIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Bis(allyloxy)terephthalic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)