Merck
BDPH9BCD6831
Bide Pharmatech
2-(Aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Synonim(y):
2-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6831 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8N4/c10-3-7-1-2-9-12-8(4-11)6-13(9)5-7/h1-2,5-6H,4,11H2
Inchi Key
UYNWJYQMHLBMSV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)