Merck
BDPH9BCD6884
Bide Pharmatech
4-(Pyridin-4-yl)benzonitrile
Synonim(y):
4-(4-pyridinyl)benzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6884 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H8N2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12/h1-8H
Inchi Key
FAEOEJIIPHVFLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Pyridin-4-yl)benzonitrile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)