Merck
BDPH9BCD693D
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-2-ethylbenzoate
Synonim(y):
methyl 4-amino-2-ethylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD693D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-3-7-6-8(11)4-5-9(7)10(12)13-2/h4-6H,3,11H2,1-2H3
Inchi Key
GUDJDBHCUBLRBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-amino-2-ethylbenzoate
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)