Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD6958

Bide Pharmatech

(9-Butyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid

Synonim(y):

(9-butyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H18O2N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6958 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C16H18BNO2/c1-2-3-10-18-15-7-5-4-6-13(15)14-11-12(17(19)20)8-9-16(14)18/h4-9,11,19-20H,2-3,10H2,1H3

Inchi Key

BHPFJSSEAGZKBR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów