Merck
BDPH9BCD6AF9
Bide Pharmatech
6-Bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Synonim(y):
6-bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O2Br1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6AF9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H3BrO2S2/c8-3-2-11-4-1-5(7(9)10)12-6(3)4/h1-2H,(H,9,10)
Inchi Key
RLUHYSKWVZFEOE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)