Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD6CEF

Bide Pharmatech

2,6-Diaminopyrazine

Synonim(y):

2,6-pyrazinediamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6CEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H,(H4,5,6,8)

Inchi Key

GYRUCENCQMAGLO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2,6-Diaminopyrazine


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów