Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD6E5B

Bide Pharmatech

2-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole

Synonim(y):

2-methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H20O2N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6E5B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H20BNO2/c1-10-9-11-7-6-8-12(13(11)17-10)16-18-14(2,3)15(4,5)19-16/h6-9,17H,1-5H3

Inchi Key

JLLLSNSEZXGVMY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów