Merck
BDPH9BCD6EA7
Bide Pharmatech
3-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Synonim(y):
3-hydroxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6EA7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H9NO/c14-9-12-7-6-11(8-13(12)15)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H
Inchi Key
DKLJNQAGZBVPLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)