Merck
BDPH9BCD6F0F
Bide Pharmatech
1-(2-Chlorothiazol-5-yl)ethanone
Synonim(y):
1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H4O1N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD6F0F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H4ClNOS/c1-3(8)4-2-7-5(6)9-4/h2H,1H3
Inchi Key
FEFASRDHSOUVEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Chlorothiazol-5-yl)ethanone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)