Merck
BDPH9BCD727C
Bide Pharmatech
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Synonim(y):
4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H25O4B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD727C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H25BO4/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)13-5-7-14(8-6-13)20-15-9-11-19-12-10-15/h5-8,15H,9-12H2,1-4H3
Inchi Key
KPGLPFIHBPFDFJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)