Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD72AD

Bide Pharmatech

2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-3-oxoisoindoline-5-carbonitrile

Synonim(y):

2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-3-oxoisoindoline-5-carbonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H11O3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD72AD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H11N3O3/c15-6-8-1-2-9-7-17(14(20)10(9)5-8)11-3-4-12(18)16-13(11)19/h1-2,5,11H,3-4,7H2,(H,16,18,19)

Inchi Key

AABCQCXLKZIUFW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów