Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD739F

Bide Pharmatech

N-(4-Ethynylphenyl)-2-propenamide

Synonim(y):

N-(4-ethynylphenyl)acrylamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD739F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H9NO/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)12-11(13)4-2/h1,4-8H,2H2,(H,12,13)

Inchi Key

TYWHWZBTVJILQU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under N-(4-Ethynylphenyl)-2-propenamide



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów