Merck
BDPH9BCD7409
Bide Pharmatech
2-(2-(Thiophen-2-yl)ethyl)benzoic acid
Synonim(y):
2-[2-(2-thienyl)ethyl]benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H12O2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7409 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H12O2S/c14-13(15)12-6-2-1-4-10(12)7-8-11-5-3-9-16-11/h1-6,9H,7-8H2,(H,14,15)
Inchi Key
BYSDXOIAAYZTBJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)