Merck
BDPH9BCD78D1
Bide Pharmatech
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Synonim(y):
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4O2Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.57
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)8(11,12)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Inchi Key
JHTZCAVROIRKHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)