Merck
BDPH9BCD7A05
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
Synonim(y):
5-bromo-2-methoxy-3-pyridinylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCD7A05 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-6-5(8)2-4(7)3-9-6/h2-3H,8H2,1H3
Inchi Key
HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)