Merck
BDPH9BCD7DBB
Bide Pharmatech
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine hydrochloride
Synonim(y):
tetrahydro-2H-thiopyran-4-ylamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H12N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.68
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H11NS.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
Inchi Key
CAUGAHCEDPFMJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)