Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD807C

Bide Pharmatech

2-Bromo-4-cyanothiazole

Synonim(y):

2-bromo-1,3-thiazole-4-carbonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H1N2Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCD807C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4HBrN2S/c5-4-7-3(1-6)2-8-4/h2H

Inchi Key

HTVHRNHOLJNKNO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Bromo-4-cyanothiazole


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów