Merck
BDPH9BCD8433
Bide Pharmatech
6-Hydroxyspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Synonim(y):
6-hydroxyspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD8433 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-6-3-8(4-6)1-5(2-8)7(10)11/h5-6,9H,1-4H2,(H,10,11)
Inchi Key
HEISQWDGPBUKAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)